4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304428-250MG OR304428-500MG
APOSOR304428-250MGEA 833 EUR
APOSOR304428-250MG APOSOR304428-500MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formula: C₈H₁₆N₂O·2ClH
MW: 229,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26096846
Núm. CAS: 1439897-97-8