6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR304430-1G OR304430-5G
APOSOR304430-1GEA 678 EUR
APOSOR304430-1G APOSOR304430-5G
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154.206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19651152
Núm. CAS: 855398-57-1