5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304432-1G OR304432-250MG OR304432-5G
APOSOR304432-1GEA 271 EUR
APOSOR304432-1G APOSOR304432-250MG APOSOR304432-5G
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formula: C₅H₉N·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27991827
Núm. CAS: 1536169-63-7