(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR304435-100MG OR304435-250MG OR304435-500MG
APOSOR304435-100MGEA 388 EUR
APOSOR304435-100MG APOSOR304435-250MG APOSOR304435-500MG
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037455
Núm. CAS: 1810074-93-1