1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR304440-1G OR304440-5G
APOSOR304440-1GEA 432 EUR
APOSOR304440-1G APOSOR304440-5G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30471614
Núm. CAS: 1331825-49-0