tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305000-1G OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA 763 EUR
APOSOR305000-1G APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182465
Núm. CAS: 937372-03-7