4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxyanisole, 4-Methoxycatechol
OR305004-1G OR305004-250MG OR305004-100MG
APOSOR305004-1GEA 386 EUR
APOSOR305004-1G APOSOR305004-250MG APOSOR305004-100MG
4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
4-Methoxybenzene-1,2-diol
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18395726
Núm. CAS: 3934-97-2