3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-2-methylanisole, 3-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, 2-Borono-6-methoxytoluene
OR305006-1G
APOSOR305006-1GEA 161 EUR
APOSOR305006-1G
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398348
Núm. CAS: 1313617-76-3