Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G
OR305011-250MG
OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA
29
EUR
APOSOR305011-1G
APOSOR305011-250MG
APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Formula:
C₉H₉IO₂ MW: 276,071 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061917 Núm. CAS: 103440-55-7 |