tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 394 EUR
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460890
Núm. CAS: 221532-96-3