tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 5-bromo-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
OR305020-1G OR305020-250MG
APOSOR305020-1GEA 220 EUR
APOSOR305020-1G APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182500
Núm. CAS: 942590-05-8