2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 1060 EUR
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12911562
Núm. CAS: 909776-51-8