4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305045-250MG OR305045-1G
APOSOR305045-250MGEA 48 EUR
APOSOR305045-250MG APOSOR305045-1G
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
MW: 208,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371550
Núm. CAS: 476199-14-1