5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305046-250MG OR305046-1G
APOSOR305046-250MGEA 119 EUR
APOSOR305046-250MG APOSOR305046-1G
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371536
Núm. CAS: 23046-02-8