5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 5-(bromomethyl)-1H-indazole-1-carboxylate, 5-(Bromomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305067-250MG
OR305067-500MG
APOSOR305067-250MGEA
944
EUR
APOSOR305067-250MG
APOSOR305067-500MG
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formula:
C₁₃H₁₅BrN₂O₂ MW: 311,174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13183030 Núm. CAS: 209804-25-1 |