4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305069-250MG OR305069-1G
APOSOR305069-250MGEA 116 EUR
APOSOR305069-250MG APOSOR305069-1G
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696785
Núm. CAS: 944898-78-6