5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305083-1G OR305083-250MG
APOSOR305083-1GEA 208 EUR
APOSOR305083-1G APOSOR305083-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781535
Núm. CAS: 102735-84-2