6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
OR305084-1G OR305084-250MG OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR305084-1G APOSOR305084-250MG APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781580
Núm. CAS: 885521-37-9