4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Pto. de fusión: 176…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176960
Núm. CAS: 16640-87-2