tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-5-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305101-250MG OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA 67.2 EUR
APOSOR305101-250MG APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22572308
Núm. CAS: 1203662-37-6