Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 42.2 EUR
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Pto. de fusión: 148…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749941
Núm. CAS: 1000342-30-2