6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1-(prop-2-yl)-1H-indazole
OR305136-1G OR305136-250MG
APOSOR305136-1GEA 609 EUR
APOSOR305136-1G APOSOR305136-250MG
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂
MW: 239,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460294
Núm. CAS: 1214900-44-3