4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR305176-1G OR305176-250MG
APOSOR305176-1GEA 459 EUR
APOSOR305176-1G APOSOR305176-250MG
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08668843
Núm. CAS: 15548-89-7