5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-amine, 6-Amino-7-azabenzimidazole
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 244 EUR
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846337
Núm. CAS: 69825-84-9