3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Carboxy-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR305191-1G OR305191-250MG
APOSOR305191-1GEA 299 EUR
APOSOR305191-1G APOSOR305191-250MG
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254751
Núm. CAS: 24638-31-1