2-Iodo-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305199-1G
APOSOR305199-1GEA 329 EUR
APOSOR305199-1G
2-Iodo-1H-indole
2-Iodo-1H-indole
Formula: C₈H₆IN
MW: 243,044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699391
Núm. CAS: 26340-49-8