1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA 184 EUR
APOSOR305200-1G APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,109 g/mol
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09879158
Núm. CAS: 937366-54-6