2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR305260-250MG OR305260-1G OR305260-5G
APOSOR305260-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR305260-250MG APOSOR305260-1G APOSOR305260-5G
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08234591
Núm. CAS: 52537-01-6