5-Nitroisoindolin-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-nitro-1H-isoindol-1-one, 2,3-Dihydro-5-nitro-1-oxo-1H-isoindole
OR305280-1G OR305280-250MG OR305280-5G
APOSOR305280-1GEA 172 EUR
APOSOR305280-1G APOSOR305280-250MG APOSOR305280-5G
5-Nitroisoindolin-1-one
5-Nitroisoindolin-1-one
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000827
Núm. CAS: 876343-38-3