1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305285-250MG OR305285-1G
APOSOR305285-250MGEA 754 EUR
APOSOR305285-250MG APOSOR305285-1G
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13177824
Núm. CAS: 23386-40-5