3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid, 3-Oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
OR305297-250MG
APOSOR305297-250MGEA
120
EUR
APOSOR305297-250MG
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177,157 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11506114 Núm. CAS: 935269-27-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)