7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848600
Núm. CAS: 200049-46-3