3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isoxazol-3-ylmethanol
OR305308-1G
OR305308-250MG
APOSOR305308-1GEA
104
EUR
APOSOR305308-1G
APOSOR305308-250MG
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Formula:
C₄H₅NO₂ MW: 99,088 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07778413 Núm. CAS: 89102-73-8 |