6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR305313-250MG OR305313-1G
APOSOR305313-250MGEA 273 EUR
APOSOR305313-250MG APOSOR305313-1G
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092712
Núm. CAS: 6315-19-1