7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR305333-250MG OR305333-100MG OR305333-1G
APOSOR305333-250MGEA 197 EUR
APOSOR305333-250MG APOSOR305333-100MG APOSOR305333-1G
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236755
Núm. CAS: 94220-38-9