1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR305341-250MG OR305341-1G
APOSOR305341-250MGEA 453 EUR
APOSOR305341-250MG APOSOR305341-1G
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18260541
Núm. CAS: 1256802-03-5