4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305364-250MG OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA 140 EUR
APOSOR305364-250MG APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13177853
Núm. CAS: 870244-35-2