6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305394-1G OR305394-10G OR305394-5G
APOSOR305394-1GEA 30.6 EUR
APOSOR305394-1G APOSOR305394-10G APOSOR305394-5G
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456552
Núm. CAS: 79173-38-9