6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305400-250MG OR305400-1G
APOSOR305400-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR305400-250MG APOSOR305400-1G
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178164
Núm. CAS: 934560-92-6