3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyridinemethanethiol, 3-(Mercaptomethyl)pyridine, (Pyridin-3-yl)methanethiol
OR305406-1G OR305406-250MG
APOSOR305406-1GEA 749 EUR
APOSOR305406-1G APOSOR305406-250MG
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
3-(Sulphanylmethyl)pyridine
Formula: C₆H₇NS
MW: 125,191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01691719
Núm. CAS: 17617-05-9