(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-(carboxymethyl)pyridine, 2-(6-Aminopyridin-3-yl)ethanoic acid
OR305409-250MG
APOSOR305409-250MGEA 760 EUR
APOSOR305409-250MG
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757480
Núm. CAS: 39658-45-2