5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Phenylthiazol-2-amine, 2-Amino-5-phenylthiazole, 5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 5-Phenyl-2-thiazolamine
OR305428-1G OR305428-250MG
APOSOR305428-1GEA 101 EUR
APOSOR305428-1G APOSOR305428-250MG
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₉H₈N₂S
MW: 176,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022451
Núm. CAS: 39136-63-5