Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 284 EUR
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₅
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03271523
Núm. CAS: 52506-21-5