Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 536 EUR
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24642226
Núm. CAS: 1000373-79-4