Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 201 EUR
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formula: C₁₃H₁₇N₃O₂
Pto. de fusión: 255…257 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864534
Núm. CAS: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3