Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR305451-250MG OR305451-100MG OR305451-1G
APOSOR305451-250MGEA 200 EUR
APOSOR305451-250MG APOSOR305451-100MG APOSOR305451-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176749
Núm. CAS: 896139-85-8