8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305494-250MG OR305494-100MG OR305494-1G
APOSOR305494-250MGEA 173 EUR
APOSOR305494-250MG APOSOR305494-100MG APOSOR305494-1G
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20040069
Núm. CAS: 56468-23-6