5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305526-100MG OR305526-1G OR305526-250MG
APOSOR305526-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR305526-100MG APOSOR305526-1G APOSOR305526-250MG
5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
5-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19204122
Núm. CAS: 81115-60-8