4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305561-1G OR305561-250MG OR305561-5G
APOSOR305561-1GEA 133 EUR
APOSOR305561-1G APOSOR305561-250MG APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112127
Núm. CAS: 151521-49-2