3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305575-1G OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA 574 EUR
APOSOR305575-1G APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11499013
Núm. CAS: 1031417-73-8